Documentos clave
SAB1403999
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAK3 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
JAK-3, JAK3_HUMAN, JAKL, L-JAK, LJAK
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~94.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAK3(3718)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the Janus kinase (JAK) family of tyrosine kinases involved in cytokine receptor-mediated intracellular signal transduction. It is predominantly expressed in immune cells and transduces a signal in response to its activation via tyrosine phosphorylation by interleukin receptors. Mutations in this gene are associated with autosomal SCID (severe combined immunodeficiency disease). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
JAK3 (AAH28068, 1 a.a. ~ 619 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPPSEETPLIPQRSCSLLSTEAGALHVLLPARGPGPPQRLSFSFGDHLAEDLCVQAAKASGILPVYHSLFALATEDLSCWFPPSHIFSVEDASTQVLLYRIRFYFPNWFGLEKCHRFGLRKDLASAILDLPVLEHLFAQHRSDLVSGRLPVGLSLKEQGECLSLAVLDLARMAREQAQRPGELLKTVSYKACLPPSLRDLIQGLSFVTRRRIRRTVRRALRRVAACQADRHSLMAKYIMDLERLDPAGAAETFHVGLPGALGGHDGLGLLRVAGDGGIAWTQGEQEVLQPFCDFPEIVDISIKQAPRVGPAGEHRLVTVTRTDNQILEAEFPGLPEALSFVALVDGYFRLTTDSQHFFCKEVAPPRLLEEVAEQCHGPITLDFAINKLKTGGSRPGSYVLRRSPQDFDSFLLTVCVQNPLGPDYKGCLIRRSPTGTFLLVGLSRPHSSLRELLATCWDGGLHVDGVAVTLTSCCIPRPKEKSNLIVVQRGHSPPTSSLVQPQSQYQLSQMTFHKIPADSLEWHENLGHGSFTKIYRGCRHEVVDGEARKTEVLLKVMDAKHKNCMESFLEAASLMSQVSYRHLVLLHGVCMAGDSESPPPTHPTPASPKSRLFFPPLF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)