SAB1403961
Monoclonal Anti-SP110 antibody produced in mouse
clone 6F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SP110(3431)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRGTASSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAAS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)