Documentos clave
SAB1403953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTR2B antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
5-HT(2B), 5-HT2B
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.82 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HTR2B(3357)
Descripción general
Multiple receptor subtypes of serotonin neurotransmitters with multiple physiologic functions have been recognized. The 5-HT-2 receptors mediate many of the central and peripheral physiologic functions of serotonin. Cardiovascular effects include contraction of blood vessels and shape changes in platelets; central nervous system effects include neuronal sensitization to tactile stimuli and mediation of hallucinogenic effects of phenylisopropylamine hallucinogens.[supplied by OMIM
Inmunógeno
HTR2B (AAH63123.1, 199 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VDNPNNITCVLTKERFGDFMLFGSLAAFFTPLAIMIVTYFLTIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVLGIVFFLFLLMWCPFFITNITLVLCDSCNQTTLQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)