SAB1403912
Monoclonal Anti-HELLS antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10339, LSH, Nbla10143, PASG, SMARCA6
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~64.39 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HELLS(3070)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MFGSSEKETIELSPTGRPKRRTRKSINYSKIDDFPNELEKLISQIQPEVDRERAVVEVNIPVESEVNLKLQNIMMLLRKCCNHPYLIEYPIDPVTQEFKIDEELVTNSGKFLILDRMLPELKKRGHKVLLFSQMTSMLDILMDYCHLRDFNFSRLDGSMSYSEREKNMHSFNTDPEVFIFLVSTRAGGLGINLTAADTVIIYDSDWNPQSDLQAQDRCHRIGQTKPVVVYRLVTANTIDQKIVERAAAKRKLEKLIIHKNHFKGGQSGLNLSKNFLDPKELMELLKSRDYEREIKGSREKVISDKDLELLLDRSDLIDQMNASGPIKEKMGIFKILENSEDSSPECLF
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)