Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1403907
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.91 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HBZ(3050)
Descripción general
Zeta-globin is an alpha-like hemoglobin. The zeta-globin polypeptide is synthesized in the yolk sac of the early embryo, while alpha-globin is produced throughout fetal and adult like. The zeta-globin gene is a member of the human alpha-globin gene cluster that includes five functional genes and two pseudogenes. The order of genes is: 5′ - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 -alpha-1 - theta1 - 3′. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HBZ (NP_005323, 1 a.a. ~ 81 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLTKTERTIIVSMWAKISTQADTIGTETLERLFLSHPQTKTYFPHFDLHPGSAQLRAHGSKVVAAVGDAVKSIDDIGGAL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)