Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB1403872
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLUL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GLNS, GS, PIG43, PIG59
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLUL(2752)
Descripción general
Glutamine is a main source of energy and is involved in cell proliferation, inhibition of apoptosis, and cell signaling (Haberle et al., 2005 [PubMed 16267323]). Fetal glutamine requirements are very high and depend largely on active glutamine synthesis and the release of glutamine into the fetal circulation by the placenta. Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2), also called glutamate-ammonia ligase (GLUL), is expressed throughout the body and plays an important role in controlling body pH and in removing ammonia from the circulation. The enzyme clears L-glutamate, the major neurotransmitter in the central nervous system, from neuronal synapses (see references in Clancy et al., 1996 [PubMed 8975719]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GLUL (NP_002056, 274 a.a. ~ 373 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)