Documentos clave
SAB1403864
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GJB1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CMTX, CMTX1, CX32
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GJB1(2705)
Descripción general
This gene encodes a member of the gap junction protein family. The gap junction proteins are membrane-spanning proteins that assemble to form gap junction channels that facilitate the transfer of ions and small molecules between cells. According to sequence similarities at the nucleotide and amino acid levels, the gap junction proteins are divided into two categories, alpha and beta. Mutations in this gene cause X-linked Charcot-Marie-Tooth disease, an inherited peripheral neuropathy. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GJB1 (AAH22426, 75 a.a. ~ 174 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RLWSLQLILVSTPALLVAMHVAHQQHIEKKMLRLEGHGDPLHLEEVKRHKVHISGTLWWTYVISVVFRLLFEAVFMYVFYLLYPGYAMVRLVKCDVYPCP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)