SAB1403813
Monoclonal Anti-FGF8 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AIGF, HBGF-8, MGC149376
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FGF8(2253)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSR VRVRGAETGLYICMNKKGK
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)