ABN44
Anti-FGF10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Fibroblast growth factor 10, FGF-10, Keratinocyte growth factor 2
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FGF10(2255)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected FGF10 in mouse epithelial cells, mouse liver, human brain, and human cerebellum tissues.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FGF10 on 10 µg of A549 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A549 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable