Documentos clave
SAB1403810
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCGR3A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Sinónimos:
CD16, CD16A, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B11, monoclonal
mol peso
antigen ~52.29 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCGR3A(2214)
Descripción general
This gene encodes a receptor for the Fc portion of immunoglobulin G, and it is involved in the removal of antigen-antibody complexes from the circulation, as well as other other antibody-dependent responses. This gene (FCGR3A) is highly similar to another nearby gene (FCGR3B) located on chromosome 1. The receptor encoded by this gene is expressed on natural killer (NK) cells as an integral membrane glycoprotein anchored through a transmembrane peptide, whereas FCGR3B is expressed on polymorphonuclear neutrophils (PMN) where the receptor is anchored through a phosphatidylinositol (PI) linkage. Mutations in this gene have been linked to susceptibility to recurrent viral infections, susceptibility to systemic lupus erythematosus, and alloimmune neonatal neutropenia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FCGR3A (AAH17865.1, 17 a.a. ~ 254 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMRTEDLPKAVVFLEPQWYRVLEKDSVTLKCQGAYSPEDNSTQWFHNESLISSQASSYFIDAATVDDSGEYRCQTNLSTLSDPVQLEVHIGWLLLQAPRWVFKEEDPIHLRCHSWKNTALHKVTYLQNGKGRKYFHHNSDFYIPKATLKDSGSYFCRGLVGSKNVSSETVNITITQGLAVSTISSFFPPGYQVSFCLVMVLLFAVDTGLYFSVKTNIRSSTRDWKDHKFKWRKDPQDK
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)