Documentos clave
SAB1403719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP24A1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CP24, CYP24, MGC126273, MGC126274, P450-CC24
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP24A1(1591)
Descripción general
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This mitochondrial protein initiates the degradation of 1,25-dihydroxyvitamin D3, the physiologically active form of vitamin D3, by hydroxylation of the side chain. In regulating the level of vitamin D3, this enzyme plays a role in calcium homeostasis and the vitamin D endocrine system. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CYP24A1 (NP_000773, 415 a.a. ~ 514 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LMLNTQVLGSSEDNFEDSSQFRPERWLQEKEKINPFAHLPFGVGKRMCIGRRLAELQLHLALCWIVRKYDIQATDNEPVEMLHSGTLVPSRELPIAFCQR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)