SAB1403637
Monoclonal Anti-CAV3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LGMD1C, LQT9, MGC126100, MGC126101, MGC126129, VIP-21, VIP21
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.24 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAV3(859)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MMAEEHTDLEAQIVKDIHCKEIDLVNRDPKNINEDIVKVDFEDVIAEPVGTYSFDGVWKVSYTTFTVSKYWCYRLLSTLLGVP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)