Documentos clave
SAB1403599
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL9 antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LGS, MGC131591
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL9(607)
Descripción general
BCL9 is associated with B-cell acute lymphoblastic leukemia. It may be a target of translocation in B-cell malignancies with abnormalities of 1q21. Its function is unknown. The overexpression of BCL9 may be of pathogenic significance in B-cell malignancies. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BCL9 (NP_004317, 1036 a.a. ~ 1135 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DDDSPPARSPNLPSMNNMPGMGINTQNPRISGPNPVVPMPTLSPMGMTQPLSHSNQMPSPNAVGPNIPPHGVPMGPGLMSHNPIMGHGSQEPPMVPQGRM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)