Documentos clave
SAB1403506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K15 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ16518, bA723P2.3
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.67 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15 (MAP3K15) belongs to the group of apoptosis signal-regulating kinases. It is expressed in the kidney and the gene encoding it is localized on human chromosome Xp22.12.
Inmunógeno
MAP3K15 (NP_001001671, 691 a.a. ~ 786 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYHLQLKLKSNCITENPAGPYGQRTDKELIDWLRLQGADAKTIEKIVEEGYTLSDILNEITKEDLRYLRLRGGLLCRLWSAVSQYRRAQEASETKD
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15 (MAP3K15) modulates blood pressure in the kidney. It has a role in signal transduction cascades related to apoptotic cell death initiated due to cellular stress. ASK3 has been shown to protect HeLa cells against cytotoxicity induced by oxidative stress, antibodies or proteins.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
MAP7D2 is a brain expressing X-linked maternal imprinted gene in humans
Yo NIIDA
Natural Products Journal (2011)
ASK3 responds to osmotic stress and regulates blood pressure by suppressing WNK1-SPAK/OSR1 signaling in the kidney.
Naguro I
Nature Communications (2012)
ASK3, a novel member of the apoptosis signal-regulating kinase family, is essential for stress-induced cell death in HeLa cells.
Kaji T
Biochemical and Biophysical Research Communications (2010)