Documentos clave
SAB1403472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC46235
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTL(150465)
Descripción general
TTL is a cytosolic enzyme involved in the posttranslational modification of alpha-tubulin (see MIM 602529). Alpha-tubulin within assembled microtubules is detyrosinated over time at the C terminus. After microtubule disassembly, TTL restores the tyrosine residues and consequently participates in a cycle of tubulin detyrosination and tyrosination (Erck et al., 2003 [PubMed 14571137]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TTL (NP_714923, 279 a.a. ~ 377 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LESSILLQIKHIIRNCLLSVEPAISTKHLPYQSFQLFGFDFMVDEELKVWLIEVNGAPACAQKLYAELCQGIVDIAISSVFPPPDVEQPQTQPAAFIKL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)