Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1403449
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPB6 antibody produced in mouse
clone 6A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ32389, Hsp20
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aλ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPB6(126393)
Descripción general
HSPB6 is associated with actin (see MIM 102540) and modulates smooth muscle relaxation (Tessier et al., 2003 [PubMed 12842460]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
HSPB6 (AAH68046.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIPVPVQPSWLRRASAPLLGLSAPGRLFDQRFGEGLLEAELAALCPTTLAPYYLRAPSVALPVAQVPTDPGHFSVLLDVKHFSPEEIAVKVVGEHVEVHARHEERPDEHGFVAREFHRRYRLPPGVDPAAVTSALSPEGVLSIQAAPASAQAPPPAAAK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)