SAB1403440
Monoclonal Anti-SLC26A9 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SLC26A9(115019)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QTQFRNGYALAQVMDTDIYVNPKTYNRAQDIQGIKIITYCSPLYFANSEIFRQKVIAKTGMDPQKVLLAKQKYLKKQEKRRMRPTQQRRSLFMKTKTVSLQELQQDFENA
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)