Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
GFDX083000
Millipore
Almohadilla de diagnóstico de fibra de vidrio, tiras de 8 mm x 300 mm 100/paq.
filter W × L 8 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinónimos:
Almohadilla de fibra de vidrio de diagnóstico, Almohadilla conjugada, Almohadilla de fibra de vidrio, Almohadilla diagnóstica
Seleccione un Tamaño
100 STRIPS
44,60 €
44,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 STRIPS
44,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
44,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
envase
pack of 100 strips
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SureWick®
Anchura
8 mm
filter W × L
8 mm × 300 mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los materiales® de las almohadillas SureWick están diseñados y optimizados para su uso en las pruebas de flujo lateral que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las almohadillas de fibra de vidrio conjugada/diagnóstico SureWick® se utilizan para liberar los reactivos del detector y facilitar el flujo de la muestra a través de la membrana de flujo lateral. Este paquete contiene 100 tiras de 8 mm x 300 mm de material de la almohadilla de diagnóstico de fibra de vidrio (GFDX).
Aplicación
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Características y beneficios
  • Los almohadillas de fibra de vidrio SureWick® tienen bajos extraíbles y excelente uniformidad.
  • Proporcionan un flujo predecible y fiable de la muestra, y entrega de los reactivos.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de entrega rápido.
  • Excelente soporte técnico.
Información legal
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable