Documentos clave
SAB1403388
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MS4A8B antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
4SPAN4, MS4A4
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~53.61 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MS4A8B(83661)
Descripción general
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. The gene encoding this protein is localized to 11q12.3, among a cluster of family members. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MS4A8B (AAH22895, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNSMTSAVPVANSVLVVAPHNGYPVTPGIMSHVPLYPNSQPQVHLVPGNPPSLVSNVNGQPVQKALKEGKTLGAIQIIIGLARIGLGSIMATVLVGEYLSISFYGGFPFWGGLWFIISGSLSVAAENQPYSYCLLSGSLGLNIVSAICSAVGVILFITDLSIPHPYAYPDYYPYAWGVNPGMAISGVLLVFCLLEFGIACASSHFGCQLVCCQSSNVSVIYPNIYAANPVITPEPVTSPPSYSSEIQANK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)