Documentos clave
SAB1403384
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRINL1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp586F1918
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRINL1A(81488)
Descripción general
This gene (GRINL1A) is part of a complex transcript unit that includes the gene for GRINL1A combined protein (Gcom1). Transcription of this gene occurs at a downstream promoter, with at least three different alternatively spliced variants, grouped together as Gdown for GRINL1A downstream transcripts. The Gcom1 gene uses an upstream promoter for transcription and also has multiple alternatively spliced variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GRINL1A (NP_056347.1, 269 a.a. ~ 368 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSPISSEERRRRDKQHLDDITAARLLPLHHMPTQLLSIEESLALQKQQKQNYEEMQAKLAAQKLAERLNIKMRSYNPEGESSGRYREVRDEDDDWSSDEF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)