Documentos clave
SAB1403357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTMR9(66036)
Descripción general
This gene encodes a myotubularin-related protein that is atypical to most other members of the myotubularin-related protein family because it has no dual-specificity phosphatase domain. The encoded protein contains a double-helical motif similar to the SET interaction domain, which is thought to have a role in the control of cell proliferation. In mouse, a protein similar to the encoded protein binds with MTMR7, and together they dephosphorylate phosphatidylinositol 3-phosphate and inositol 1,3-bisphosphate. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MTMR9 (NP_056273, 450 a.a. ~ 549 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)