Documentos clave
SAB1403349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GREM2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CKTSF1B2, DAND3, PRDC
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44.59 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GREM2(64388)
Descripción general
This gene encodes a member of the BMP (bone morphogenic protein) antagonist family. Like BMPs, BMP antagonists contain cystine knots and typically form homo- and heterodimers. The CAN (cerberus and dan) subfamily of BMP antagonists, to which this gene belongs, is characterized by a C-terminal cystine knot with an eight-membered ring. The antagonistic effect of the secreted glycosylated protein encoded by this gene is likely due to its direct binding to BMP proteins. As an antagonist of BMP, this gene may play a role in regulating organogenesis, body patterning, and tissue differentiation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GREM2 (AAH46632.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)