Documentos clave
SAB1403296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC7 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ10792, FLJ20279, ZNF370
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D8, monoclonal
mol peso
antigen ~48.99 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZDHHC7(55625)
Inmunógeno
ZDHHC7 (AAH17702, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)