Documentos clave
SAB1403291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST12 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C4S-2, C4ST-2, C4ST2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.56 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHST12(55501)
Descripción general
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST12, add sulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Hiraoka et al., 2000 [PubMed 10781601]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CHST12 (NP_061111.1, 56 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDRELTADSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAERRSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)