Documentos clave
SAB1403276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPP8 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DP8, DPRP1, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.35 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPP8(54878)
Descripción general
This gene encodes a member of the peptidase S9B family, a small family of dipeptidyl peptidases that are able to cleave peptide substrates at a prolyl bond. The encoded protein shares similarity with dipeptidyl peptidase IV in that it is ubiquitously expressed, and hydrolyzes the same substrates. These similarities suggest that, like dipeptidyl peptidase IV, this protein may play a role in T-cell activation and immune function. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DPP8 (NP_932065.1, 161 a.a. ~ 244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)