Documentos clave
SAB1403213
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UCRC antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSPC051, HSPC119, HSPC151
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.04 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UCRC(29796)
Descripción general
UCRC is a subunit of mitochondrial complex III (ubiquinol-cytochrome c reductase; EC 1.10.2.2), which forms the middle segment of the respiratory chain of the inner mitochondrial membrane (Schagger et al., 1995 [PubMed 8592474]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
UCRC (AAH05402, 1 a.a. ~ 63 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAATLTSKLYSLLFRRTSTFALTIIVGVMFFERAFDQGADAIYDHINEGKLWKHIKHKYENK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)