Documentos clave
SAB1403129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A4, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ30905, FLJ38022, FLJ41750, HSULF-1, KIAA1077, SULF-1
Seleccione un Tamaño
200 μL
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A4, monoclonal
mol peso
antigen ~36.23 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SULF1(23213)
Descripción general
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF1, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 [PubMed 16192265]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SULF1 (NP_055985.1, 780 a.a. ~ 871 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RTVNETHNFLFCEFATGFLEYFDMNTDPYQLTNTVHTVERGILNQLHVQLMELRSCQGYKQCNPRPKNLDVGNKDGGSYDLHRGQLWDGWEG
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)