SAB1403111
Monoclonal Anti-PDAP1 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HASPP28, PAP, PAP1
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~46.02 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDAP1(11333)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MPKGGRKGGHKGRARQYTSPEEIDAQLQAEKQKAREEEEQKEGGDGAAGDPKKEKKSLDSDESEDEEDDYQQKRKGVEGLIDIENPNRVAQTTKKVTQLDLDGPKELSRREREEIEKQKAKERYMKMHLAGKTEQAKADLARLAIIRKQREEAARKKEEERKAKDDATLSGKRMQSLSLNK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)