Documentos clave
SAB1403062
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPM3 antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PORMIN, TMEM123
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPM3(10360)
Descripción general
The protein encoded by this gene is related to the nuclear chaperone phosphoproteins, nucleoplasmin and nucleophosmin. This protein is strongly expressed in diverse cell types where it localizes primarily to the nucleus. Based on its similarity to nucleoplasmin and nucleophosmin, this protein likely functions as a molecular chaperone in the cell nucleus. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NPM3 (NP_008924.1, 31 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PVTMDSFFFGCELSGHTRSFTFKVEEEDDAEHVLALTMLCLTEGAKDECNVVEVVARNHDHQEIAVPVANLKLSCQPMLSLDDFQLQPPVTFRLKSGSGPVRITGRHQIV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)