Documentos clave
SAB1403026
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAPSA, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KAP, Kdap, NAP1, NAPA, SNAPA
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~69.56 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NAPSA(9476)
Descripción general
The activation peptides of aspartic proteinases plays role as inhibitors of the active site. These peptide segments, or pro-parts, are deemed important for correct folding, targeting, and control of the activation of aspartic proteinase zymogens. The pronapsin A gene is expressed predominantly in lung and kidney. Its translation product is predicted to be a fully functional, glycosylated aspartic proteinase precursor containing an RGD motif and an additional 18 residues at its C-terminus. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NAPSA (AAH17842, 26 a.a. ~ 420 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LIRIPLHRVQPGRRTLNLLRGWREPAELPKLGAPSPGDKPIFVPLSNYRDVQYFGEIGLGTPPQNFTVAFDTGSSNLWVPSRRCHFFSVPCWLHHRFDPKASSSFQANGTKFAIQYGTGRVDGILSEDKLTIGGIKGASVIFGEALWEPSLVFAFAHFDGILGLGFPILSVEGVRPPMDVLVEQGLLDKPVFSFYLNRDPEEPDGGELVLGGSDPAHYIPPLTFVPVTVPAYWQIHMERVKVGPGLTLCAKGCAAILDTGTSLITGPTEEIRALHAAIGGIPLLAGEYIILCSEIPKLPAVSFLLGGVWFNLTAHDYVIQTTRNGVRLCLSGFQALDVPPPAGPFWILGDVFLGTYVAVFDRGDMKSSARVGLARARTRGADLGWGETAQAQFPG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)