SAB1403012
Monoclonal Anti-CLDN12 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~52.95 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLDN12(9069)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MGCRDVHAATVLSFLCGIASVAGLFAGTLLPNWRKLRLITFNRNEKNLTVYTGLWVKCARYDGSSDCLMYDTTWYSSVDQLDLRVLQFALPLSMLIAMGALLLCLIGMCNTAFRSSVPNIKLAKCLVNSAGCHLVAGLLFFLAGTVSLSPSIWVIFYNIHLNKKFEPVFSFDYAVYVTIASAGGLFMTSLILFIWYCTCKSLPSPFWQPLYSHPPSMHTYSQPYSARSRLSAIEIDIPVVSHTT
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)