Documentos clave
SAB1403004
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCEL antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ21667, MGC22531
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.67 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCEL(8796)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a precursor to the cornified envelope of terminally differentiated keratinocytes. This protein localizes to the periphery of cells and may function in the assembly or regulation of proteins in the cornified envelope. Transcript variants encoding different isoforms exist. A transcript variant utilizing an alternative polyA signal has been described in the literature, but its full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SCEL (NP_003834.2, 2 a.a. ~ 97 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)