Documentos clave
SAB1402995
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNK5 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ11035, K2p5.1, TASK-2, TASK2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~81 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNK5(8645)
Descripción general
This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The message for this gene is mainly expressed in the cortical distal tubules and collecting ducts of the kidney. The protein is highly sensitive to external pH and this, in combination with its expression pattern, suggests it may play an important role in renal potassium transport. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
KCNK5 (AAH60793, 1 a.a. ~ 499 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVDRGPLLTSAIIFYLAIGAAIFEVLEEPHWKEAKKNYYTQKLHLLKEFPCLGQEGLDKILEVVSDAAGQGVAITGNQTFNNWNWPNAMIFAATVITTIGYGNVAPKTPAGRLFCVFYGLFGVPLCLTWISALGKFFGGRAKRLGQFLTKRGVSLRKAQITCTVIFIVWGVLVHLVIPPFVFMVTEGWNYIEGLYYSFITISTIGFGDFVAGVNPSANYHALYRYFVELWIYLGLAWLSLFVNWKVSMFVEVHKAIKKRRRRRKESFESSPHSRKALQVKGSTASKDVNIFSFLSKKEETYNDLIKQIGKKAMKTSGGGETGPGPGLGPQGGGLPALPPSLVPLVVYSKNRVPTLEEVSQTLRSKGHVSRSPDEEAVARAPEDSSPAPEVFMNQLDRISEECEPWDAQDYHPLIFQDASITFVNTEAGLSDEETSKSSLEDNLAGEESPQQGAEAKAPLNMGEFPSSSESTFTSTESELSVPYEQLMNEYNKANSPKGT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)