Documentos clave
SAB1402972
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ZPA
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZP2(7783)
Descripción general
The zona pellucida is an extracellular matrix that surrounds the oocyte and early embryo. It is composed primarily of three or four glycoproteins with various functions during fertilization and preimplantation development. The protein encoded by this gene is a structural component of the zona pellucida and functions in secondary binding and penetration of acrosome-reacted spermatozoa. The nascent protein contains a N-terminal signal peptide sequence, a conserved ZP domain, a consensus furin cleavage site, and a C-terminal transmembrane domain. It is hypothesized that furin cleavage results in release of the mature protein from the plasma membrane for subsequent incorporation into the zona pellucida matrix. However, the requirement for furin cleavage in this process remains controversial based on mouse studies. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZP2 (NP_003451.1, 400 a.a. ~ 509 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NSSCQPVFEAQSQGLVRFHIPLNGCGTRYKFEDDKVVYENEIHALWTDFPPSKISRDSEFRMTVKCSYSRNDMLLNINVESLTPPVASVKLGPFTLILQSYPDNSYQQPY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)