Documentos clave
SAB1402895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNASE1 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC12408, RIB1, RNS1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNASE1(6035)
Descripción general
This gene encodes a member of the pancreatic-type of secretory ribonucleases, a subset of the ribonuclease A superfamily. The encoded endonuclease cleaves internal phosphodiester RNA bonds on the 3′-side of pyrimidine bases. It prefers poly(C) as a substrate and hydrolyzes 2′,3′-cyclic nucleotides, with a pH optimum near 8.0. The encoded protein is monomeric and more commonly acts to degrade ds-RNA over ss-RNA. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNASE1 (NP_002924.1, 29 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KESRAKKFQRQHMDSDSSPSSSSTYCNQMMRRRNMTQGRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYKSNSSMHITDCRLTNGSRYPNCAYRTS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)