Documentos clave
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
Sinónimos:
NIN1, NINJURIN
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G5, monoclonal
mol peso
antigen ~33.37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NINJ1(4814)
Descripción general
The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells (Araki and Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.[supplied by OMIM
Inmunógeno
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)