Documentos clave
SAB1402802
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBG1 antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HBGA, HBGR, HSGGL1, PRO2979
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42.28 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HBG1(3047)
Descripción general
The gamma globin genes (HBG1 and HBG2) are normally expressed in the fetal liver, spleen and bone marrow. Two gamma chains together with two alpha chains constitute fetal hemoglobin (HbF) which is normally replaced by adult hemoglobin (HbA) at birth. In some beta-thalassemias and related conditions, gamma chain production continues into adulthood. The two types of gamma chains differ at residue 136 where glycine is found in the G-gamma product (HBG2) and alanine is found in the A-gamma product (HBG1). The former is predominant at birth. The order of the genes in the beta-globin cluster is: 5′-epsilon -- gamma-G -- gamma-A -- delta -- beta--3′. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HBG1 (AAH10913, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGHFTEEDKATITSLWGKVNVEDAGGETLGRLLVVYPWTQRFFDSFGNLSSASAVMGNPKVKAHGKKVLTSLGDAIKHLDDLKGTFAQLSELHCDKLHVDPENFKLLGNVLVTVLAIHFGKEFTPEVQASWQKMVTGVASALSSRYH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)