Documentos clave
SAB1402783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAMT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PIG2, TP53I2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAMT(2593)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a methyltransferase that converts guanidoacetate to creatine, using S-adenosylmethionine as the methyl donor. Defects in this gene have been implicated in neurologic syndromes and muscular hypotonia, probably due to creatine deficiency and accumulation of guanidinoacetate in the brain of affected individuals. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GAMT (NP_000147.1, 138 a.a. ~ 235 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLSEETWHTHQFNFIKNHAFRLLKPGGVLTYCNLTSWGELMKSKYSDITIMFEETQVPALLEAGFRRENIRTEVMALVPPADCRYYAFPQMITPLVTK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)