Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1402760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LGTN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LGTN; HCA56, Anti-EIF2D
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF2D(1939)
Descripción general
This gene encodes a protein receptor that localizes phosphoglycoproteins within endosomes and at the cell periphery. This trafficking receptor for phosphoglycoproteins may play a role in neuroplasticity by modulating cell-cell interactions, intracellular adhesion, and protein binding at membrane surfaces. In hippocampal neurons, long-lasting down-regulation of ligatin mRNA levels occurs via post-transcriptional RNA processing following glutamate receptor activation. This protein contains single PUA and SUI1 domains and these domains may function in RNA binding and translation initiation, respectively. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EIF2D (NP_008824.2, 485 a.a. ~ 584 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGRICPIDITLAQRASNKKVTVVRNLEAYGLDPYSVAAILQQRCQASTTVNPAPGAKDSLQVQIQGNQVHHLGWLLLEEYQLPRKHIQGLEKALKPGKKK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)