Documentos clave
SAB1402753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DOCK1 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DOCK180, ced5
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DOCK1(1793)
Descripción general
This gene product binds to the SH3 domain of CRK protein. It may regulate cell surface extension and may have a role in the cell surface extension of an engulfing cell around a dying cell during apoptosis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DOCK1 (NP_001371, 698 a.a. ~ 803 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETYIKKHFSATLAYTKLTKVLKNYVDGAEKPGVNEQLYKAMKALESIFKFIVRSRILFNQLYENKGEADFVESLLQLFRSINDMMSSMSDQTVRVKGAALKYLPT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)