Documentos clave
SAB1402661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLYCTK antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GLYCTK1, HBEBP2, HBEBP4, HBeAgBP4A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.63 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLYCTK(132158)
Descripción general
This locus encodes a member of the glycerate kinase type-2 family. The encoded enzyme catalyzes the phosphorylation of (R)-glycerate and may be involved in serine degradation and fructose metabolism. Decreased activity of the encoded enzyme may be associated with the disease D-glyceric aciduria. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GLYCTK (NP_660305.2, 332 a.a. ~ 430 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLSAAMQGDVKSMAQFYGLLAHVARTRLTPSMAGASVEEDAQLHELAAELQIPDLQLEEALETMAWGRGPVCLLAGGEPTVQLQGSGRGGRNQELALRV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)