Documentos clave
SAB1402604
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NXF2 antibody produced in mouse
clone 4G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20416, TAPL-2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.25 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NXF2(56001)
Descripción general
This gene is one of a family of nuclear RNA export factor genes. It encodes a protein that is involved in mRNA export, is located in the nucleoplasm, and is associated with the nuclear envelope. Alternative splicing seems to be a common mechanism in this gene family. Two variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NXF2 (AAH15020.1, 95 a.a. ~ 168 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DEIRITTWRNRKPPERKMSQNTQDGYTRNWFKVTIPYGIKYDKAWLMNSIQSHCSDRFTPVDFHYVRNRACFFV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)