This product has not been tested for use in flow cytometry. There are no current anti-TSPAN2 products tested for use in flow.
SAB1402499
Monoclonal Anti-TSPAN2 antibody produced in mouse
clone 4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
6330415F13Rik, FLJ12082, TSN2, TSPAN-2
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.47 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSPAN2(10100)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
GKGVAIRHVQTMYEEAYNDYLKDRGKGNGTLITFHSTFQCCGKESSEQVQPTCPKELLGHKNCIDEIETIISVKLQ
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
does this antibody work for flow?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?