Documentos clave
SAB1402466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS15 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LON, LONP, LonHS, MGC1498, PIM1, PRSS15, hLON
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.22 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LONP1(9361)
Descripción general
This gene encodes a mitochondrial matrix protein in the Lon family of ATP-dependent proteases. A similar E. coli protein regulates gene expression by targeting specific regulatory proteins for degradation. This protein binds a specific sequence in the light and heavy chain promoters of the mitochondrial genome which are involved in regulation of DNA replication and transcription. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRSS15 (NP_004784.2, 661 a.a. ~ 761 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)