Documentos clave
SAB1402442
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AIP antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.45 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AIP(9049)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a receptor for aryl hydrocarbons and a ligand-activated transcription factor. The encoded protein is found in the cytoplasm as part of a multiprotein complex, but upon binding of ligand is transported to the nucleus. This protein can regulate the expression of many xenobiotic metabolizing enzymes. Also, the encoded protein can bind specifically to and inhibit the activity of hepatitis B virus. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AIP (NP_003968.1, 156 a.a. ~ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVESPGTYQQDPWAMTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDKQITPLLLNYCQCKLVVEEYYE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)