Documentos clave
SAB1402433
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAPG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GAMMASNAP
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NAPG(8774)
Descripción general
This gene encodes soluble NSF attachment protein gamma. The soluble NSF attachment proteins (SNAPs) enable N-ethyl-maleimide-sensitive fusion protein (NSF) to bind to target membranes. NSF and SNAPs appear to be general components of the intracellular membrane fusion apparatus, and their action at specific sites of fusion must be controlled by SNAP receptors particular to the membranes being fused. The product of this gene mediates platelet exocytosis and controls the membrane fusion events of this process
Inmunógeno
NAPG (NP_003817.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQKINEGLEHLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)