SAB1402290
Monoclonal Anti-NNMT antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55.15 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NNMT(4837)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MESGFTSKDTYLSHFNPRDYLEKYYKFGSRHSAESQILKHLLKNLFKIFCLDGVKGDLLIDIGSGPTIYQLLSACESFKEIVVTDYSDQNLQELEKWLKKEPEAFDWSPVVTYVCDLEGNRVKGPEKEEKLRQAVKQVLKCDVTQSQPLGAVPLPPADCVLSTLCLDAACPDLPTYCRALRNLGSLLKPGGFLVIMDALKSSYYMIGEQKFSSLPLGREAVEAAVKEAGYTIEWFEVISQSYSSTMANNEGLFSLVARKLSRPL
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)