Documentos clave
SAB1402287
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC26304, NDRF, bHLHa1
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEUROD2(4761)
Descripción general
This gene encodes a member of the neuroD family of neurogenic basic helix-loop-helix (bHLH) proteins. Expression of this gene can induce transcription from neuron-specific promoters, such as the GAP-43 promoter, which contain a specific DNA sequence known as an E-box. The product of the human gene can induce neurogenic differentiation in non-neuronal cells in Xenopus embryos, and is thought to play a role in the determination and maintenance of neuronal cell fates. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NEUROD2 (NP_006151.2, 266 a.a. ~ 375 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RTHGYCAAYETLYAAAGGGGASPDYNSSEYEGPLSPPLCLNGNFSLKQDSSPDHEKSYHYSMHYSALPGSRPTGHGLVFGSSAVRGGVHSENLLSYDMHLHHDRGPMYEE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)