Documentos clave
SAB1402270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFAP4 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MFAP4(4239)
Descripción general
This gene encodes a protein with similarity to a bovine microfibril-associated protein. The protein has binding specificities for both collagen and carbohydrate. It is thought to be an extracellular matrix protein which is involved in cell adhesion or intercellular interactions. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MFAP4 (NP_002395, 23 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGIRGDALERFCLQQPLDCDDIYAQGYQSDGVYLIYPSGPSVPVPVFCDMTTEGGKWTVFQKRFNGSVSFFRGWNDYKLGFGRADGEYWLGLQNMHLLTL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)