Documentos clave
SAB1402232
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSD3B2 antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSDB, HSDB3, SDR11E2
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSD3B2(3284)
Inmunógeno
HSD3B2 (NP_000189.1, 33 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ALDKAFRPELREEFSKLQNRTKLTVLEGDILDEPFLKRACQDVSVVIHTACIIDVFGVTHRESIMNVNVKGTQLLLEACVQASVPVFIYT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Steroidogenic factor 1 (NR5A1) induces multiple transcriptional changes during differentiation of human gonadal-like cells.
Sepponen, et al.
Differentiation, 128, 83-100 (2022)
Louie Semaan et al.
BMC cancer, 19(1), 972-972 (2019-10-23)
Castrate Resistant Prostate Cancer (CRPC) is an advanced disease resistant to systemic traditional medical or surgical castration, and resistance is primarily attributed to reactivation of AR through multiple mechanisms. TMPRSS2-ERG fusions have been shown to regulate AR signaling, interfere with